N-(Methoxymethyl)methacrylamide ≥85.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2478-25G M2478-500G
TCIAM2478-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2478-25G TCIAM2478-500G
N-(Methoxymethyl)methacrylamide ≥85.0% (par GC) stabilisé
N-(Methoxymethyl)methacrylamide
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD00035808
Numéro CAS: 3644-12-0
EINECS: 222-872-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a778018e992e1d7e615540814112e96ab6e736ce&vid=a778018e992e1d7e615540814112e96ab6e736ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité