2-(4-Morpholinyl)-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinoléin-4-one  ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Compound 401
M2537-10MG M2537-50MG
TCIAM2537-10MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAM2537-10MG TCIAM2537-50MG
2-(4-Morpholinyl)-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinoléin-4-one  ≥98.0% (par GC)
2-(4-Morpholinyl)-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinoléin-4-one 
Formule: C₁₆H₁₅N₃O₂
MW: 281,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10568147
Numéro CAS: 168425-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0979f2904f831c9434205c726af2abbe8fe8e6b9&vid=0979f2904f831c9434205c726af2abbe8fe8e6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité