2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
M2592-1G M2592-5G
TCIAM2592-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM2592-1G TCIAM2592-5G
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD04035359
Numéro CAS: 180605-36-1
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe9e40d7bacd9dfb191bedebf7eaf0ce8e1d075&vid=9fe9e40d7bacd9dfb191bedebf7eaf0ce8e1d075&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité