Methyl-5-bromopicolinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2614-5GEA 104 EUR InStock
TCIAM2614-5G TCIAM2614-1G
Methyl-5-bromopicolinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112493
Numéro CAS: 29682-15-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité