2-Methylquinoline-6-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2625-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM2625-5G TCIAM2625-25G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00748504
Numéro CAS: 635-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité