4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2636-5G M2636-25G
TCIAM2636-5GEA 108 EUR InStock
TCIAM2636-5G TCIAM2636-25G
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₇BF₄N₂O
MW: 221,95 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011897
Numéro CAS: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa40153b7669cff2fa71c2599674ad6a1d57bb14&vid=fa40153b7669cff2fa71c2599674ad6a1d57bb14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité