4-methoxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid, 4-Methoxy-1-naphthoic acid
M2763-1G M2763-5G
TCIAM2763-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAM2763-1G TCIAM2763-5G
4-methoxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-methoxy-1-naphthoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,209 g/mol
Numéro MDL: MFCD02575372
Numéro CAS: 13041-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d1e6b890d3232c3fe9a6aecef114ddc6ac2e58&vid=48d1e6b890d3232c3fe9a6aecef114ddc6ac2e58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité