5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2830-1G M2830-5G
TCIAM2830-1GEA 22 EUR InStock
TCIAM2830-1G TCIAM2830-5G
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole ≥98.0% (par GC)
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
Formule: C₁₆H₁₃NO
MW: 235,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD18449672
Numéro CAS: 37928-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ddba739442a95ab7cd5f9752f853e112603525&vid=26ddba739442a95ab7cd5f9752f853e112603525&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité