2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhydre ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
M2841-5G M2841-25G
TCIAM2841-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM2841-5G TCIAM2841-25G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhydre ≥98.0% (par HPLC)
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formule: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941547
Numéro CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Merck Index: 14,07994
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité