Methyl-5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate
M2845-5G M2845-1G
TCIAM2845-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM2845-5G TCIAM2845-1G
Methyl-5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD07781280
Numéro CAS: 220514-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72022eaa089e433f97d9645a70972af355134c1a&vid=72022eaa089e433f97d9645a70972af355134c1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité