Alcool 3-méthyl-4-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3-Methyl-4-nitrophenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluene
M2915-1G M2915-5G
TCIAM2915-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM2915-1G TCIAM2915-5G
Alcool 3-méthyl-4-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-méthyl-4-nitrobenzylique
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007171
Numéro CAS: 80866-75-7
EINECS: 279-578-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=435f7c417bb98c0402463914b9468df458f24952&vid=435f7c417bb98c0402463914b9468df458f24952&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité