Acide [2-(2-méthoxyethoxy)ethoxy]acétique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
M2963-5G M2963-25G
TCIAM2963-5GEA 44 EUR InStock
TCIAM2963-5G TCIAM2963-25G
Acide [2-(2-méthoxyethoxy)ethoxy]acétique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide [2-(2-méthoxyethoxy)ethoxy]acétique
Formule: C₇H₁₄O₅
MW: 178,1831 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00044098
Numéro CAS: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&vid=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité