3-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
M3018-1G M3018-5G
TCIAM3018-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM3018-1G TCIAM3018-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD04972915
Numéro CAS: 82702-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=118dbc846f45ddf87e7cd326f98903aa4ba945dd&vid=118dbc846f45ddf87e7cd326f98903aa4ba945dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité