Methyl-PEG24-Azide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: mPEG24-Azide, O-(2-Azidoethyl)-O'-methyltricosaethylene Glycol, mPEG24-N3, 73-Azido-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71-tetracosaoxatriheptacontane
M3050-100MG M3050-25MG
TCIAM3050-100MGEA 659 EUR InStock
TCIAM3050-100MG TCIAM3050-25MG
Methyl-PEG24-Azide ≥95.0% (par HPLC)
Methyl-PEG24-Azide
Formule: C₄₉H₉₉N₃O₂₄
MW: 1114,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2563873-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.50 to 4.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité