Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Medroxyprogesterone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione

M3113-1G M3113-5G
TCIAM3113-1GEA 142 EUR InStock
TCIAM3113-1G TCIAM3113-5G
Medroxyprogesterone ≥98.0% (par HPLC)
Medroxyprogesterone


Formule: C₂₂H₃₂O₃
MW: 344,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069474
Numéro CAS: 520-85-4
EINECS: 208-298-6
Merck Index: 14,05793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +73.0 to +77.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité