Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-4-bromobenzoate
M3125-5G M3125-25G
TCIAM3125-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAM3125-5G TCIAM3125-25G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0586 g/mol
Numéro MDL: MFCD07783014
Numéro CAS: 135484-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité