Hydrogénosuccinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
M3262-100G M3262-25G
TCIAM3262-100GEA 217 EUR InStock
TCIAM3262-100G TCIAM3262-25G
Hydrogénosuccinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Hydrogénosuccinate de méthyle
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,11 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00002788
Numéro CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité