1-Naphthylhydrazine hydrochloride ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphthalen-1-ylhydrazine hydrochloride
N0064-1G N0064-5G
TCIAN0064-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0064-1G TCIAN0064-5G
1-Naphthylhydrazine hydrochloride ≥90.0% (par HPLC)
1-Naphthylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 194,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060157
Numéro CAS: 2243-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité