Acide 3-(5-nitro-2-furyl)acrylique ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0551-25G N0551-5G
TCIAN0551-25GEA 433 EUR InStock
TCIAN0551-25G TCIAN0551-5G
Acide 3-(5-nitro-2-furyl)acrylique ≥97.0% (par HPLC)
Acide 3-(5-nitro-2-furyl)acrylique
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143078
Numéro CAS: 6281-23-8
EINECS: 228-488-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité