2-(1-Naphthyl)ethanesulphonyl chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(1-Naphthyl)ethylsulphonyl Chloride
N0576-1G N0576-5G
TCIAN0576-1GEA 128 EUR InStock
TCIAN0576-1G TCIAN0576-5G
2-(1-Naphthyl)ethanesulphonyl chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(1-Naphthyl)ethanesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₁₁ClO₂S
MW: 254,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191560
Numéro CAS: 104296-63-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1350204a69c85dc0da5e6fd152b5bec14e8f52ed&vid=1350204a69c85dc0da5e6fd152b5bec14e8f52ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité