Norfloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
N0817-25G N0817-5G
TCIAN0817-25GEA 130 EUR InStock
TCIAN0817-25G TCIAN0817-5G
Norfloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Norfloxacin
Formule: C₁₆H₁₈FN₃O₃
MW: 319,34 g/mol
Point de fusion: 221°C
Numéro MDL: MFCD00079532
Numéro CAS: 70458-96-7
EINECS: 274-614-4
Merck Index: 14,06700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité