5-Norbornene-2-carboxamide (mixture of isomers) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
N0911-5G N0911-25G
TCIAN0911-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAN0911-5G TCIAN0911-25G
5-Norbornene-2-carboxamide (mixture of isomers) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Norbornene-2-carboxamide (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point de fusion: 188°C
Numéro MDL: MFCD00187896
Numéro CAS: 95-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité