Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitrocoumarine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Nitro-2H-chromen-2-one

N0923-5G N0923-25G
TCIAN0923-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAN0923-5G TCIAN0923-25G
6-Nitrocoumarine ≥98.0% (par GC)
6-Nitrocoumarine


Formule: C₉H₅NO₄
MW: 191,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016973
Numéro CAS: 2725-81-7
EINECS: 220-341-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa080c223a84108d5e7feb74b137d5eecfc6dcfe&vid=aa080c223a84108d5e7feb74b137d5eecfc6dcfe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité