3-Nitrochalcone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitrobenzylidenacetophenone
N0936-1G N0936-5G
TCIAN0936-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAN0936-1G TCIAN0936-5G
3-Nitrochalcone ≥98.0% (par GC)
3-Nitrochalcone
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024571
Numéro CAS: 614-48-2
EINECS: 210-384-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25aa72924b6c5db7b88fa4ca11c86ec32c49de25&vid=25aa72924b6c5db7b88fa4ca11c86ec32c49de25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité