Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitrochromone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Nitro-4H-chromen-4-one

N1003-1G N1003-5G
TCIAN1003-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAN1003-1G TCIAN1003-5G
6-Nitrochromone ≥98.0% (par GC)
6-Nitrochromone


Formule: C₉H₅NO₄
MW: 191,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02954226
Numéro CAS: 51484-05-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98fbdc850fc1c5c66265272492669850b4f13d07&vid=98fbdc850fc1c5c66265272492669850b4f13d07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité