Nitazoxanide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, 2-((5-Nitrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl acetate, NTZ
N1031-200MG N1031-1G N1031-5G
TCIAN1031-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAN1031-200MG TCIAN1031-1G TCIAN1031-5G
Nitazoxanide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nitazoxanide
Formule: C₁₂H₉N₃O₅S
MW: 307,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00416599
Numéro CAS: 55981-09-4
EINECS: 259-931-8
Merck Index: 14,06567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f86a77241736b2597290c617efa1448f48ff850&vid=3f86a77241736b2597290c617efa1448f48ff850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité