Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Nonadecafluorodecanenitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluorodecanonitrile, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanenitrile

N1095-1G N1095-5G
TCIAN1095-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAN1095-1G TCIAN1095-5G
Nonadecafluorodecanenitrile ≥98.0% (par GC)
Nonadecafluorodecanenitrile


Formule: C₁₀F₁₉N
MW: 495,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045610
Numéro CAS: 379215-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05824f489f63d74e4ab49d41a2feaa2938d17bd4&vid=05824f489f63d74e4ab49d41a2feaa2938d17bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité