2-Nonyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N1115-25ML N1115-5ML
TCIAN1115-25MLEA 203 EUR InStock
TCIAN1115-25ML TCIAN1115-5ML
2-Nonyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
2-Nonyne-1-ol
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: –16°C
Numéro MDL: MFCD00041566
Numéro CAS: 5921-73-3
EINECS: 227-646-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité