9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-(Naphthalen-2-yl)anthracene
N1130-1G N1130-5G
TCIAN1130-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAN1130-1G TCIAN1130-5G
9-(2-Naphthyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
9-(2-Naphthyl)anthracene
Formule: C₂₄H₁₆
MW: 304,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD18205835
Numéro CAS: 7424-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité