4-(Naphthalen-2-yl)-N-phenylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N1134-1G N1134-5G
TCIAN1134-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAN1134-1G TCIAN1134-5G
4-(Naphthalen-2-yl)-N-phenylaniline ≥98.0% (par GC)
4-(Naphthalen-2-yl)-N-phenylaniline
Formule: C₂₂H₁₇N
MW: 295,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD30478546
Numéro CAS: 897671-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité