Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Octadecylpyrrole ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Octadecyl-1H-pyrrole

O0219-1G O0219-5G
TCIAO0219-1GEA 103 EUR InStock
TCIAO0219-1G TCIAO0219-5G
1-Octadecylpyrrole ≥95.0% (par GC)
1-Octadecylpyrrole


Formule: C₂₂H₄₁N
MW: 319,58 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00144990
Numéro CAS: 89601-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 40.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité