Diethyl-3-oxopimelate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Oxopimelic Acid Diethyl Ester, 3-Oxoheptanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3-Oxoheptanedioate
O0229-1G O0229-5G
TCIAO0229-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAO0229-1G TCIAO0229-5G
Diethyl-3-oxopimelate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Diethyl-3-oxopimelate
Formule: C₁₁H₁₈O₅
MW: 230,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009214
Numéro CAS: 40420-22-2
EINECS: 254-912-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité