1-[2-Oxo-2-(2-pyridyl)ethyl]pyridinium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Oxo-2-(pyridin-2-yl)ethyl)pyridin-1-ium iodide
O0438-1G O0438-5G
TCIAO0438-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0438-1G TCIAO0438-5G
1-[2-Oxo-2-(2-pyridyl)ethyl]pyridinium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-[2-Oxo-2-(2-pyridyl)ethyl]pyridinium iodide
Formule: C₁₂H₁₁IN₂O
MW: 326,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01690884
Numéro CAS: 26482-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6b40c7dbfbda21a624c6dfb7f7bd2607058dbbd&vid=d6b40c7dbfbda21a624c6dfb7f7bd2607058dbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité