Acide 4-[(E)-phényldiazényl]benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Azobenzene-4-carboxylic Acid
P0143-5G P0143-1G
TCIAP0143-5GEA 118 EUR InStock
TCIAP0143-5G TCIAP0143-1G
Acide 4-[(E)-phényldiazényl]benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-[(E)-phényldiazényl]benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₂
MW: 226,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020348
Numéro CAS: 1562-93-2
EINECS: 216-347-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef00ee1f696198e9419fc6cf4db3bbc3581a5d1b&vid=ef00ee1f696198e9419fc6cf4db3bbc3581a5d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité