Dibutyl phosphate (mélange de mono- et di-ester) (Mono- and Di- Ester mixture)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dibutylphosphate, Phosphoric Acid Dibutyl Ester
P0267-25G P0267-500G
TCIAP0267-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0267-25G TCIAP0267-500G
Dibutyl phosphate (mélange de mono- et di-ester) (Mono- and Di- Ester mixture)
Dibutyl phosphate
Formule: C₈H₁₉O₄P
MW: 210,21 g/mol
Point d'éclair: 180°C
Numéro MDL: MFCD00015245
Numéro CAS: 107-66-4
EINECS: 203-509-8
ONU: 1718
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Assay of mono ester 34.0 to 45.0 %
Assay of Diester 55.0 to 66.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité