Phenylthiohydantoin-δ-threonine ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: PTH-DELTA-threonine, 5-Ethylidene-3-phenyl-2-thiohydantoin
P0370-1G P0370-100MG
TCIAP0370-1GEA 119 EUR InStock
TCIAP0370-1G TCIAP0370-100MG
Phenylthiohydantoin-δ-threonine ≥90.0% (par HPLC)
Phenylthiohydantoin-delta-threonine
Formule: C₁₁H₁₀N₂OS
MW: 218,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070617
Numéro CAS: 5800-50-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité