Trioleyl phosphite (nommé) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phosphorous Acid Trioleyl Ester
P0390-25ML P0390-500ML
TCIAP0390-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0390-25ML TCIAP0390-500ML
Trioleyl phosphite (nommé) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trioleyl phosphite
Formule: C₅₄H₁₀₅O₃P
MW: 833,40 g/mol
Point d'éclair: 225°C
Numéro MDL: MFCD00059452
Numéro CAS: 13023-13-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 % (as Trioleyl Phosphite)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité