Piperine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
P0460-1G P0460-5G
TCIAP0460-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0460-1G TCIAP0460-5G
Piperine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Piperine
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005839
Numéro CAS: 94-62-2
EINECS: 202-348-0
Merck Index: 14,07472
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité