4-(3-Phénylpropyl)pipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0760-25G P0760-5G
TCIAP0760-25GEA 183 EUR InStock
TCIAP0760-25G TCIAP0760-5G
4-(3-Phénylpropyl)pipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(3-Phénylpropyl)pipéridine
Formule: C₁₄H₂₁N
MW: 203,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023152
Numéro CAS: 18495-82-4
EINECS: 242-381-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité