Methyl pentadecanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentadecanoic Acid Methyl Ester
P0869-25ML P0869-5ML
TCIAP0869-25MLEA 286 EUR InStock
TCIAP0869-25ML TCIAP0869-5ML
Methyl pentadecanoate ≥98.0% (par GC)
Methyl pentadecanoate
Formule: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00008989
Numéro CAS: 7132-64-1
EINECS: 230-430-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité