Bis(dimethylamino)phosphoryl chloride ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phosphoric Acid Bis(dimethylamido) Chloride, N,N,N',N'-Tetramethylphosphorodiamidic Chloride, Bis(dimethylamino)phosphorochloridate, Bis(dimethylamido)phosphoric chloride
P0937-25G P0937-5G
TCIAP0937-25GEA 176 EUR InStock
TCIAP0937-25G TCIAP0937-5G
Bis(dimethylamino)phosphoryl chloride ≥93.0% (par GC)
Bis(dimethylamino)phosphoryl chloride
Formule: C₄H₁₂ClN₂OP
MW: 170,58 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00008302
Numéro CAS: 1605-65-8
EINECS: 216-517-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité