3-(3-Pyridyl)acrylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyridineacrylic Acid, 3-(Pyridin-3-yl)acrylic acid
P1157-25G P1157-5G
TCIAP1157-25GEA 154 EUR InStock
TCIAP1157-25G TCIAP1157-5G
3-(3-Pyridyl)acrylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006410
Numéro CAS: 1126-74-5
EINECS: 214-424-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
Solubility in Pyridine (50%) almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité