O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)formaldoxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1190-1G P1190-100MG P1190-5G
TCIAP1190-1GEA 329 EUR InStock
TCIAP1190-1G TCIAP1190-100MG TCIAP1190-5G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)formaldoxime ≥98.0% (par GC)
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)formaldoxime
Formule: C₈H₄F₅NO
Numéro MDL: MFCD00191477
Numéro CAS: 86356-73-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 23.0 to 25.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité