2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
P1317-25G P1317-5G
TCIAP1317-25GEA 147 EUR InStock
TCIAP1317-25G TCIAP1317-5G
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012827
Numéro CAS: 6622-91-9
EINECS: 229-576-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité