Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-o-cresyl Phosphite, Phosphorous Acid Tri-o-cresyl Ester, Phosphorous Acid Tris(2-methylphenyl) Ester, Tris(2-methylphenyl) Phosphite, Phosphorous Acid Tri-o-tolyl Ester
P1416-1G P1416-5G
TCIAP1416-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP1416-1G TCIAP1416-5G
Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (par GC)
Tri-o-tolyl phosphite
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014911
Numéro CAS: 2622-08-4
EINECS: 220-068-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité