1-Pyrenecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyrenylaldehyde, 1-Formylpyrene
P1448-1G P1448-5G
TCIAP1448-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1448-1G TCIAP1448-5G
1-Pyrenecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Pyrenecarboxaldehyde
Formule: C₁₇H₁₀O
MW: 230,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004139
Numéro CAS: 3029-19-4
EINECS: 221-196-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité