(S)-Propylene carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
P1486-25G P1486-5G
TCIAP1486-25GEA 162 EUR InStock
TCIAP1486-25G TCIAP1486-5G
(S)-Propylene carbonate ≥98.0% (par GC)
(S)-Propylene carbonate
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00798264
Numéro CAS: 51260-39-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -3.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité