Pivalamidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pivalimidamide hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride
P1761-5G P1761-25G
TCIAP1761-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP1761-5G TCIAP1761-25G
Pivalamidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Pivalamidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 136,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051988
Numéro CAS: 18202-73-8
EINECS: 242-091-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9947c683c3c1685af3cd1607bd2ff458936228ca&vid=9947c683c3c1685af3cd1607bd2ff458936228ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité