6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Phenylpyridazin-3(2H)-one, 3-Hydroxy-6-phenylpyridazine
P2060-1G P2060-5G
TCIAP2060-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAP2060-1G TCIAP2060-5G
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC)
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00114953
Numéro CAS: 2166-31-6
EINECS: 218-505-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e18508bcc6f3022021e659a35f336533852aa&vid=897e18508bcc6f3022021e659a35f336533852aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité