Pomalidomide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalimide, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
P2074-25MG P2074-100MG
TCIAP2074-25MGEA 130 EUR InStock
TCIAP2074-25MG TCIAP2074-100MG
Pomalidomide ≥98.0% (par HPLC)
Pomalidomide
Formule: C₁₃H₁₁N₃O₄
MW: 273,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12756407
Numéro CAS: 19171-19-8
Merck Index: 14,00135
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité